Learn More
3-(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)propionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
It is a caffeine metabolite which showed high antioxidant activity. It is a very sensitive biomarker for the consumption of relatively small amount of coffee. an be used to inhibit prostaglandin E(2) production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es handelt sich um einen Koffeinmetabolit, der eine hohe antioxidative Aktivität zeigte. Es handelt sich um einen sehr empfindlichen Biomarker für den Verbrauch von relativ geringer Kaffeemenge, der zur Hemmung der Prostaglandin E(2)-Produktion verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Es handelt sich um einen Koffeinmetabolit, der eine hohe antioxidative Aktivität zeigte. Es handelt sich um einen sehr empfindlichen Biomarker für den Verbrauch von relativ geringer Kaffeemenge, der zur Hemmung der Prostaglandin E(2)-Produktion verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3- (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid |
Schmelzpunkt | 87°C to 92°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2110370 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. |
Formelmasse | 196.2 |
Reinheit (%) | 97% |