Learn More
3-(4-Hydroxyphenyl)propionsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431958
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11431958 10 g 10 Gramm
11441958 50 g 50 Gramm
11451958 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431958 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14567.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 501-97-3 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid is a potential antioxidant. It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(4-Hydroxyphenyl)Propionsäure ist ein potentielles Antioxidans. Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 501-97-3
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00002778
InChI-Schlüssel NMHMNPHRMNGLLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-hydroxyphenyl propionic acid, phloretic acid, 3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, desaminotyrosine, hydro-p-coumaric acid, dihydro-p-coumaric acid, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxyphenylpropionic acid, p-hydroxyhydrocinnamic acid, 3-p-hydroxyphenyl propionic acid
PubChem CID 10394
ChEBI CHEBI:32980
IUPAC-Name 3-(4-Hydroxyphenyl)propansäure
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 126°C to 131°C
Menge 10 g
Beilstein 2209841
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 99%