Learn More
3-[4-Methoxy-3-(Trifluormethyl)phenyl]propionsäure, 97 %, Alfa Aesar™
Marke:  Alfa Aesar H32428.03
Weitere Details : CAS : 1005205-20-8 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15468085
  • 129.00 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
25-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
1005205-20-8
248.201
BZGRRQPEHHXJNW-UHFFFAOYSA-N
57363570
COC1=C(C=C(C=C1)CCC(=O)O)C(F)(F)F
C11H11F3O3
MFCD11519317
3-4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl propionic acid, 3-4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid
3-[4-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenyl]propansäure
Spezifikation
3-[4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
1g
C11H11F3O3
3-4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl propionic acid, 3-4-methoxy-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid
COC1=C(C=C(C=C1)CCC(=O)O)C(F)(F)F
248.201
248.2
94°C to 97°C
1005205-20-8
MFCD11519317
BZGRRQPEHHXJNW-UHFFFAOYSA-N
3-[4-Methoxy-3-(trifluormethyl)phenyl]propansäure
57363570
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation