Learn More
Alfa Aesar™ 3-(4-Methoxybenzoyl)Acrylsäure, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ L18071.06
Weitere Details : CAS : 5711-41-1 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11324905
  • 157.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
17-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
5711-41-1
206.197
WORYXBDHTBWLLL-VOTSOKGWSA-N
5355095
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC(=O)O
C11H10O4
MFCD00020486
3-4-methoxybenzoyl acrylic acid, 4-4-methoxyphenyl-4-oxobut-2-enoic acid, 2e-4-4-methoxyphenyl-4-oxobut-2-enoic acid, 3-p-methoxybenzoyl acrylic acid, acrylic acid, 3-p-methoxybenzoyl, trans-3-4-methoxybenzoyl acrylic acid, e-4-4-methoxyphenyl-4-oxobut-2-enoic acid, gamma-oxo-4-methoxybenzenecrotonic acid, 4-4-methoxyphenyl-4-oxo-buten-2-saeure, 4-4-methoxyphenyl-4-oxo-2-butenoic acid
(E)-4-(4-methoxyphenyl)-4-oxobut-2-ensäure
Spezifikation
3-(4-Methoxybenzoyl)acrylic acid
5g
C11H10O4
474529
WORYXBDHTBWLLL-VOTSOKGWSA-N
(E)-4-(4-methoxyphenyl)-4-oxobut-2-ensäure
5355095
98%
137°C to 140°C
5711-41-1
MFCD00020486
3-4-methoxybenzoyl acrylic acid, 4-4-methoxyphenyl-4-oxobut-2-enoic acid, 2e-4-4-methoxyphenyl-4-oxobut-2-enoic acid, 3-p-methoxybenzoyl acrylic acid, acrylic acid, 3-p-methoxybenzoyl, trans-3-4-methoxybenzoyl acrylic acid, e-4-4-methoxyphenyl-4-oxobut-2-enoic acid, gamma-oxo-4-methoxybenzenecrotonic acid, 4-4-methoxyphenyl-4-oxo-buten-2-saeure, 4-4-methoxyphenyl-4-oxo-2-butenoic acid
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC(=O)O
206.197
206.2
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation