missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(4-Methoxybenzoyl)propionsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7024046
24.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3153-44-4
C11H12O4
208.213
MFCD00002795
OMTDIBZSUZNVJK-UHFFFAOYSA-N
3-4-methoxybenzoyl propionic acid, 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutanoic acid, 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutyric acid, 3-4-methoxybenzoyl propanoic acid, beta-p-methoxybenzoyl propionic acid, 4-4-methoxyphenyl-4-oxo-butyric acid, 4-4-methoxyphenyl-4-oxo-butanoic acid, benzenebutanoic acid, 4-methoxy-gamma-oxo, maybridge1_002003, acmc-1cl1u
76613
4-(4-Methoxyphenyl)-4-Oxobutansäure
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CCC(=O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3153-44-4
C11H12O4
208.213
MFCD00002795
OMTDIBZSUZNVJK-UHFFFAOYSA-N
3-4-methoxybenzoyl propionic acid, 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutanoic acid, 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutyric acid, 3-4-methoxybenzoyl propanoic acid, beta-p-methoxybenzoyl propionic acid, 4-4-methoxyphenyl-4-oxo-butyric acid, 4-4-methoxyphenyl-4-oxo-butanoic acid, benzenebutanoic acid, 4-methoxy-gamma-oxo, maybridge1_002003, acmc-1cl1u
76613
4-(4-Methoxyphenyl)-4-Oxobutansäure
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CCC(=O)O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid
Schmelzpunkt 147°C to 151°C
Menge 5 g
Beilstein 785074
Formelmasse 208.21
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'