missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(4-Methoxyphenyl)-2-propynoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30476466
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30476466 50 mg 50 Milligramm
30477588 100 mg 100 Milligramm
30480974 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30476466 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM22825550MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2227-57-8
Summenformel C10H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 176.17
Synonym 3-(4-Methoxyphenyl)propiolic acid
IUPAC-Name 3-(4-methoxyphenyl)prop-2-ynoic acid
SMILES COc1ccc(cc1)C#CC(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propynoic Acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H8O3/c1-13-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(11)12/h2-3,5-6H,1H3,(H,11,12)
Formelmasse 176.0473
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.