Learn More
3-(4-Methoxyphenyl)-2-propynoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30477588
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30477588 100 mg 100 Milligramm
30476466 50 mg 50 Milligramm
30480974 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30477588 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM228255100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2227-57-8
Summenformel C10H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 176.17
Synonym 3-(4-Methoxyphenyl)propiolic acid
IUPAC-Name 3-(4-methoxyphenyl)prop-2-ynoic acid
SMILES COc1ccc(cc1)C#CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propynoic Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H8O3/c1-13-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(11)12/h2-3,5-6H,1H3,(H,11,12)
Formelmasse 176.0473