Learn More
3-(4-Methoxyphenyl)propionylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride is an important raw material and intermediate used in pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(4 -Methoxyphenyl)propionylchlorid ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt. Findet in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen Verwendung.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unter trockenem Inertgas fern von Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit lagern. Nicht kompatibel mit Basen.
3-(4 -Methoxyphenyl)propionylchlorid ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt. Findet in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen Verwendung.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unter trockenem Inertgas fern von Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit lagern. Nicht kompatibel mit Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(4-Methoxyphenyl)propionyl chloride |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
Formelmasse | 198.65 |
Reinheit (%) | 99% |