missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(4-Methylaminobutyryl)pyridine-1,2',3',4',5',6'-13C6, Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30136972
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.25 Milligramm
1 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136972 0.25 mg 0.25 Milligramm
30005569 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30136972 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2857520.25MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1246819-72-6
Summenformel C413C6H16Cl2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 257.11
Synonym 4-Methylamino-1-(3-pyridyl)-1-butanone-13C6 DiHydrochloride, Pseudooxynicotine 13C6 DiHydrochloride
SMILES O=[13C](CCCNC)[13C]1=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]([H])N=[13C]1[H]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-(4-Methylaminobutyryl)pyridine-1,2',3',4',5',6'-13C6, Dihydrochloride
Menge 0.25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H14N2O/c1-11-6-3-5-10(13)9-4-2-7-12-8-9/h2,4,7-8,11H,3,5-6H2,1H3/i2+1,4+1,7+1,8+1,9+1,10+1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.