Learn More
3',4'-((Methylendioxy)-acetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
3?,4?-(Methylenedioxy)acetophenone is used in the synthesis of N-ethyl-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)ethylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3′,4′-(Methylendioxy)Acetophenon wird bei der Synthese von N-Ethyl-1-(3,4-Methylendioxyphenyl)Ethylamin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
3′,4′-(Methylendioxy)Acetophenon wird bei der Synthese von N-Ethyl-1-(3,4-Methylendioxyphenyl)Ethylamin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone |
Schmelzpunkt | 85°C to 89°C |
Siedepunkt | 152°C to 155°C (15 mmHg) |
Menge | 10 g |
Beilstein | 139669 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 164.16 |
Reinheit (%) | 98% |