Learn More
3,4-(Methylendioxy)-zimtsäure, vorwiegend trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080557
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2373-80-0
C10H8O4
192.17
MFCD00005837
QFQYZMGOKIROEC-DUXPYHPUSA-N
3,4-methylenedioxycinnamic acid, 3,4-methylenedioxy cinnamic acid, 3-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acrylic acid, unii-x8h0wpj08y, 3-1,3-benzodioxol-5-yl acrylic acid, 2e-3-2h-1,3-benzodioxol-5-yl prop-2-enoic acid, methylenedioxycinnamic acid, x8h0wpj08y, 2e-3-1,3-benzodioxol-5-yl acrylic acid, 2e-3-1,3-benzodioxol-5-yl-2-propenoic acid
643181
CHEBI:81482
(E)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)Prop-2-Enosäure
C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C=CC(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2373-80-0
C10H8O4
192.17
MFCD00005837
QFQYZMGOKIROEC-DUXPYHPUSA-N
3,4-methylenedioxycinnamic acid, 3,4-methylenedioxy cinnamic acid, 3-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acrylic acid, unii-x8h0wpj08y, 3-1,3-benzodioxol-5-yl acrylic acid, 2e-3-2h-1,3-benzodioxol-5-yl prop-2-enoic acid, methylenedioxycinnamic acid, x8h0wpj08y, 2e-3-1,3-benzodioxol-5-yl acrylic acid, 2e-3-1,3-benzodioxol-5-yl-2-propenoic acid
643181
CHEBI:81482
(E)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)Prop-2-Enosäure
C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C=CC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,4- (Methylenedioxy)cinnamic acid
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt ∼243°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 84599
Formelmasse 192.17
Reinheit (%) 0.99