Learn More
3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyd, ≥95 %, Maybridge
Marke:  Maybridge CC45304CB
Weitere Details : CAS : 859850-88-7 Netto-Gewicht : 0.05025kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10011104
  • 95.64 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
17-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
859850-88-7
218.3
KKYYCUZQPBFXKD-UHFFFAOYSA-N
18525774
CN1CCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C=O
C13H18N2O
MFCD08271925
3-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-4-methyl-1-piperazinyl methyl, 3-4-methylpiperazinyl methyl benzaldehyde, 3-4-methyl-1-piperazinyl methyl benzaldehyde
3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyd
Spezifikation
3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyde
250mg
94.5
95%
MFCD08271925
KKYYCUZQPBFXKD-UHFFFAOYSA-N
3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyd
18525774
95%
Bernsteinfarbene Glasflasche
859850-88-7
100.0
C13H18N2O
3-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-4-methyl-1-piperazinyl methyl, 3-4-methylpiperazinyl methyl benzaldehyde, 3-4-methyl-1-piperazinyl methyl benzaldehyde
CN1CCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C=O
218.3
218.3
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation