Learn More
3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyd, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyde |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 218.3 |
Reinheit (%) | 95% |