missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-[4-(Methylthio)phenyl]propionsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15427017
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15427017 1 g 1 Gramm
15437017 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15427017 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34101.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 138485-81-1 | C10H12O2S | 196.264 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 138485-81-1
Summenformel C10H12O2S
Molekulargewicht (g/mol) 196.264
MDL-Nummer MFCD03425696
InChI-Schlüssel ASTVFRXZLBGVRL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3801098
IUPAC-Name 3-(4-Methylsulfanylphenyl)propansäure
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-[4-(Methylthio)phenyl]propionic acid
Schmelzpunkt 97°C to 102°C
Menge 1 g
Synonym 3-4-methylsulfanyl phenyl propanoic acid, 3-4-methylthio phenyl propanoic acid, 3-4-methylthiophenyl propionic acid, benzenepropanoicacid, 4-methylthio, benzenepropanoic acid, 4-methylthio, 3-4-methylthio phenyl propionic acid, 3-4-methylsulfanylphenyl propanoic acid, acmc-20ex3q, benzenepropanoicacid,4-methylthio
Formelmasse 196.26
Reinheit (%) 96%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.