Learn More
3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]Acrylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]acrylic acid |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 232.16 |
Reinheit (%) | 97% |