Learn More
3,5,6,8-Tetrabrom-1,2-dihydro-acenaphthylen, TRC
Artikelnummer. 30411816
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30411816 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30411816 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2910752.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 3,5,6,8-Tetrabromo-1,2-dihydro-acenaphthylene
CAS 1428257-65-1
Summenformel C12H6Br4
Menge 2.5 mg
Synonym 3,5,6,8-Tetrabromo-1,2-dihydroacenaphthylene
InChI-Formel InChI=1S/C12H6Br4/c13-7-3-9(15)12-10(16)4-8(14)6-2-1-5(7)11(6)12/h3-4H,1-2H2
SMILES BrC1=C(C(Br)=CC(Br)=C2CC3)C2=C3C(Br)=C1
IUPAC-Name 3,5,6,8-Tetrabrom-1,2-dihydroacenaphthylen
Molekulargewicht (g/mol) 469.79
Formelmasse 465.72