Learn More
3,5,6,8-Tetrabrom-1,2-dihydro-acenaphthylen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5,6,8-Tetrabromo-1,2-dihydro-acenaphthylene |
| CAS | 1428257-65-1 |
| Summenformel | C12H6Br4 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 3,5,6,8-Tetrabromo-1,2-dihydroacenaphthylene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H6Br4/c13-7-3-9(15)12-10(16)4-8(14)6-2-1-5(7)11(6)12/h3-4H,1-2H2 |
| SMILES | BrC1=C(C(Br)=CC(Br)=C2CC3)C2=C3C(Br)=C1 |
| IUPAC-Name | 3,5,6,8-Tetrabrom-1,2-dihydroacenaphthylen |
| Molekulargewicht (g/mol) | 469.79 |
| Formelmasse | 465.72 |