Learn More
3,5,6-Trichlor-8-chinolincarbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5,6-Trichloro-8-quinolinecarboxylic Acid |
| CAS | 1391053-30-7 |
| Summenformel | C10H4Cl3NO2 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | 3,5,6-Trichloroquinoline-8-carboxylic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H4Cl3NO2/c11-4-1-5-8(13)7(12)2-6(10(15)16)9(5)14-3-4/h1-3H,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(Cl)c(Cl)c2cc(Cl)cnc12 |
| IUPAC-Name | 3,5,6-Trichlorchinolin-8-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 276.5 |
| Formelmasse | 274.9308 |