Learn More
Alfa Aesar™ 3,5,6-Trichlorsalicylsäure, 98 %
Click to view available options
Menge:
100g
Beschreibung
Anwendungen
3,5,6-Trichlorsalicylsäure ist ein Zwischenprodukt der chlorierten Salicylsäure.
Löslichkeit
Es weist eine begrenzte Wasserlöslichkeit auf.
Hinweise
Bei Raumtemperatur trocknen lassen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
3,5,6-Trichlorsalicylsäure ist ein Zwischenprodukt der chlorierten Salicylsäure.
Löslichkeit
Es weist eine begrenzte Wasserlöslichkeit auf.
Hinweise
Bei Raumtemperatur trocknen lassen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,5,6-Trichlorosalicylic acid |
CAS | 40932-60-3 |
Summenformel | C7H3Cl3O3 |
MDL-Nummer | MFCD00075245 |
Menge | 100g |
Beilstein | 2940592 |
Synonym | 3,5,6-trichlorosalicylic acid, benzoic acid, 2,3,5-trichloro-6-hydroxy, 3,5,6-trichloro-2-hydroxybenzoic acid, ghl.pd_mitscher_leg0.102, acmc-209jhp, ksc489o8r, chembl10381, 3,5,6-trichloro-salicylic acid, 2,3,5-trichloro-6-hydroxy-benzoic acid, # |
InChI-Schlüssel | IIHCUZVBIMTHEB-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)C(=O)O)O)Cl |
IUPAC-Name | 2,3,5-Trichlor-6-hydroxybenzoesäure |