Learn More
3,5-Bis(Methoxycarbonyl)benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
It is employed in the for the synthesis of 3,4-disubstituted coumarins via Pd-Catalyzed site-selective cross-coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in der Synthese von 3,4-disubstituierten Cumarinen über Pd-katalysierte standortselektive Kreuzkupplungsreaktionen eingesetzt.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Wird in der Synthese von 3,4-disubstituierten Cumarinen über Pd-katalysierte standortselektive Kreuzkupplungsreaktionen eingesetzt.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,5-Bis(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 238 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Fest |