missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(5-Cyclopropyl-1,2,4-Oxadiazol-3-yl)-1-Fmoc-indol, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7039294
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1858251-56-5
C28H21N3O3
447.49
MFCD22988955
PFVLQGHFBHHTCJ-UHFFFAOYSA-N
9h-fluoren-9-ylmethyl 3-5-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl indole-1-carboxylate, 3-5-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl-1-fmoc-indole
98000096
9H-Fluoren-9-ylmethyl-3-(5-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)indol-1-carboxylat
O=C(OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)N1C=C(C2=NOC(=N2)C2CC2)C2=CC=CC=C12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1858251-56-5
C28H21N3O3
447.49
MFCD22988955
PFVLQGHFBHHTCJ-UHFFFAOYSA-N
9h-fluoren-9-ylmethyl 3-5-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl indole-1-carboxylate, 3-5-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl-1-fmoc-indole
98000096
9H-Fluoren-9-ylmethyl-3-(5-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)indol-1-carboxylat
O=C(OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)N1C=C(C2=NOC(=N2)C2CC2)C2=CC=CC=C12

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-(5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-1-Fmoc-indole
Menge 1 g
Formelmasse 447.49
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'