Learn More
3,5-Di-op-chlorbenzoylfloxuridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Di-O-p-chlorobenzoyl Floxuridine |
| CAS | 1582-79-2 |
| Summenformel | C23H17Cl2FN2O7 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 2'-Deoxy-5-fluoro-uridine 3',5'-Bis(4-chlorobenzoate) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H17Cl2FN2O7/c24-14-5-1-12(2-6-14)21(30)33-11-18-17(35-22(31)13-3-7-15(25)8-4-13)9-19(34-18)28-10-16(26)20(29)27-23(28)32/h1-8,10,17-19H,9,11H2,(H,27,29,32)/t17-,18+,19+/m0/s1 |
| SMILES | FC1=CN([C@H]2C[C@H](OC(=O)c3ccc(Cl)cc3)[C@@H](COC(=O)c4ccc(Cl)cc4)O2)C(=O)NC1=O |
| IUPAC-Name | [(2R,3S,5R)-3-(4-Chlorbenzoyl)oxy-5-(5-fluor-2,4-dioxopyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methyl-4-chlorbenzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 523.29 |
| Formelmasse | 522.0397 |