Learn More
3,5-Di-tert.-Butyl-4-hydroxyzimtsäure, vorwiegend trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080808
37.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
22014-01-3
C17H24O3
276.38
MFCD00017291
CTYWXRDQWMRIIM-BQYQJAHWSA-N
3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl acrylic acid, unii-k7zj1m9j5t, k7zj1m9j5t, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxycinnamic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid, predominantly trans, 2e-3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,5-bis tert-butyl-4-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl acrylic acid
689095
(2E)-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid
CC(C)(C)C1=CC(\C=C\C(O)=O)=CC(=C1O)C(C)(C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
22014-01-3
C17H24O3
276.38
MFCD00017291
CTYWXRDQWMRIIM-BQYQJAHWSA-N
3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl acrylic acid, unii-k7zj1m9j5t, k7zj1m9j5t, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxycinnamic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid, predominantly trans, 2e-3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,5-bis tert-butyl-4-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl acrylic acid
689095
(2E)-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid
CC(C)(C)C1=CC(\C=C\C(O)=O)=CC(=C1O)C(C)(C)C
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid, predominantly trans,
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid, predominantly trans,
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt ∼195°C (decomposition)
Menge 10 g
Beilstein 3144594
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 276.37
Reinheit (%) 98%