Learn More
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone, TRC
Artikelnummer. 30383529
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30383529 1 g
30388649 5 g
30377877 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30383529 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4280201G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3383-21-9
Summenformel C14H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.31
Synonym 4,6-Di-tert-butyl-o-benzoquinone, DTBQ, NSC 149061, 3,5-Di-t-butyl-o-quinone, 3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone, 3,5-Di-tert-butyl-o-quinone, 3,5-Di-tert-butylcyclohexa-3,5-diene-1,2-dione, 3,5-Di-tert-butylquinone, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-3,5-cyclohexadiene-1,2-dione
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=O)C(=O)C(=C1)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H20O2/c1-13(2,3)9-7-10(14(4,5)6)12(16)11(15)8-9/h7-8H,1-6H3