Learn More
3,5-Di-tert-Butylcatechol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-102983
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
1020-31-1
C14H22O2
222.33
MFCD00008819
PJZLSMMERMMQBJ-UHFFFAOYSA-N
3,5-di-tert-butylcatechol, 3,5-di-t-butylcatechol, 3,5-di-tert-butylbenzene-1,2-diol, 3,5-di-tert-butylpyrocatechol, 1,2-benzenediol, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 4,6-di-tert-butylpyrocatechol, unii-1328kn3f8b, 1,2-benzenediol, 3,5-di 1,1-dimethylethyl, pyrocatechol, 3,5-di-tert-butyl, 3,5-bis tert-butyl benzene-1,2-diol
66099
3,5-Ditert-butylbenzol-1,2-diol
CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C(C)(C)C
1020-31-1
C14H22O2
222.33
MFCD00008819
PJZLSMMERMMQBJ-UHFFFAOYSA-N
3,5-di-tert-butylcatechol, 3,5-di-t-butylcatechol, 3,5-di-tert-butylbenzene-1,2-diol, 3,5-di-tert-butylpyrocatechol, 1,2-benzenediol, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 4,6-di-tert-butylpyrocatechol, unii-1328kn3f8b, 1,2-benzenediol, 3,5-di 1,1-dimethylethyl, pyrocatechol, 3,5-di-tert-butyl, 3,5-bis tert-butyl benzene-1,2-diol
66099
3,5-Ditert-butylbenzol-1,2-diol
CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C(C)(C)C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3, 5-Di-tert-butylcatechol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 97°C to 100°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt >1000°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)3C]2C6H2(OH)2
Menge 5 g
Formelmasse 222.33
Reinheit (%) 99%
Güte Eigenschaften
Physikalische Form Nadelähnliches kristallines Pulver