Learn More
3,5-Di-tert-Butylbenzimidazoliumchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593275
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
19715-19-6
C15H22O3
250.34
MFCD00059058
ZWQBZEFLFSFEOS-UHFFFAOYSA-N
3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-bis-tert-butylsalicylic acid, 3,5-di-tert-butylsalicylic acid, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl hydroxy, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxy, 3,5-ditertbutyl salicylic acid, dibutylsalicylicacid, acmc-1c7qv, 3,2-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxybenzoic acid, ksc466o9n
88208
3,5-Ditert-butyl-2-hydroxybenzoesäure
CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(=O)O)O)C(C)(C)C
19715-19-6
C15H22O3
250.34
MFCD00059058
ZWQBZEFLFSFEOS-UHFFFAOYSA-N
3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-bis-tert-butylsalicylic acid, 3,5-di-tert-butylsalicylic acid, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl hydroxy, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxy, 3,5-ditertbutyl salicylic acid, dibutylsalicylicacid, acmc-1c7qv, 3,2-bis 1,1-dimethylethyl-2-hydroxybenzoic acid, ksc466o9n
88208
3,5-Ditert-butyl-2-hydroxybenzoesäure
CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(=O)O)O)C(C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3, 5-Di-tert-butylsalicylic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 158.0°C to 162.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Flammpunkt 179°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ((CH3)3C)2C6H2(OH)COOH
Menge 5 g
Formelmasse 250.34
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Di-tert-butylsalicylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.