Learn More
3,5-Diamino-6-chlorpyrazin-2-carbonsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30049180
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30049180 100 mg 100 Milligramm
30050221 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049180 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0560.02
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3,5-Diamino-6-chlorpyrazin-2-carbonsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic Acid
CAS 4878-36-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic Acid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C5 H5 Cl N4 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Amiloride Hydrochloride Imp. B (EP), Amiloride Imp. B (EP), 3,5-Diamino-6-chloro-2-pyrazinecarboxylic Acid, Pyrazinecarboxylic acid, 3,5-diamino-6-chloro- (7CI,8CI,9CI), 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic acid, 3,5-Diamino-6-chloropyrazinecarboxylic acid, 6-Chloro-3,5-diaminopyrazine-2-carboxylic acid, Amiloride Hydrochloride Dihydrate Impurity B, Amiloride Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C5H5ClN4O2/c6-2-4(8)10-3(7)1(9-2)5(11)12/h(H,11,12)(H4,7,8,10)
SMILES Nc1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)O
IUPAC-Name 3,5-Diamino-6-chlorpyrazin-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 188.57
Menge 100 mg
Formelmasse 188.0101 g/mol