Learn More
3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30180190
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30180190 10 mg 10 Milligramm
30180108 25 mg 25 Milligramm
30180307 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180190 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD41645510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4878-36-8
Summenformel C5 H5 Cl N4 O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.57
Synonym 3,5-Diamino-6-chloro-2-pyrazinecarboxylic Acid, Pyrazinecarboxylic acid, 3,5-diamino-6-chloro- (7CI,8CI,9CI), 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic acid, 3,5-Diamino-6-chloropyrazinecarboxylic acid, 6-Chloro-3,5-diaminopyrazine-2-carboxylic acid
IUPAC-Name 3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic acid
SMILES Nc1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic Acid
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H5ClN4O2/c6-2-4(8)10-3(7)1(9-2)5(11)12/h(H,11,12)(H4,7,8,10)
Formelmasse 188.0101