missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,5-Diaminobenzoesäure-Dihydrochlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-100515
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
535-87-5
C7H8N2O2
152.15
MFCD00007807
UENRXLSRMCSUSN-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 3,5-diamino, 1-carboxy-3,5-diaminobenzene, ccris 2885, 3,5-diamino benzoic acid, 3,5-diaminobenzoicacid, dabz, pubchem21025, 3,5-diaminebenzoicacid, acmc-1awxi, 3,5-diamino-benzoic acid
12062
3,5-diaminobenzoesäure
C1=C(C=C(C=C1N)N)C(=O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
535-87-5
C7H8N2O2
152.15
MFCD00007807
UENRXLSRMCSUSN-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 3,5-diamino, 1-carboxy-3,5-diaminobenzene, ccris 2885, 3,5-diamino benzoic acid, 3,5-diaminobenzoicacid, dabz, pubchem21025, 3,5-diaminebenzoicacid, acmc-1awxi, 3,5-diamino-benzoic acid
12062
3,5-diaminobenzoesäure
C1=C(C=C(C=C1N)N)C(=O)O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3, 5-Diaminobenzoic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 235°C
Farbe Weiß bis grau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (H2N)2C6H3CO2H
Menge 100 g
Beilstein 14, 453
Merck Index 15, 2980
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 7g/L (22°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Diaminobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'