Learn More
3,5-Dibrom-2-chlorpyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7053814
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
40360-47-2
C5H2Br2ClN
271.336
MFCD00233991
PYSICVOJSJMFKP-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-3,5-dibromopyridine, 3,5-dibromo-2-chloro-pyridine, pubchem6101, acmc-1ar8p, ksc235m9d, tpc-py111, 2-chloro-3,5 dibromo pyridine, pyridine, 3,5-dibromo-2-chloro
817092
3,5-Dibrom-2-Chlorpyridin
C1=C(C=NC(=C1Br)Cl)Br
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
40360-47-2
C5H2Br2ClN
271.336
MFCD00233991
PYSICVOJSJMFKP-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-3,5-dibromopyridine, 3,5-dibromo-2-chloro-pyridine, pubchem6101, acmc-1ar8p, ksc235m9d, tpc-py111, 2-chloro-3,5 dibromo pyridine, pyridine, 3,5-dibromo-2-chloro
817092
3,5-Dibrom-2-Chlorpyridin
C1=C(C=NC(=C1Br)Cl)Br
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,5-Dibromo-2-chloropyridine
Farbe Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 271.34
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff