Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Dibrom-4-methylpyridin, 97 %
Marke: Alfa Aesar™ L20037.03
Weitere Details : CAS : 3430-23-7 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge | 1g |
---|
Chemische Identifikatoren
3430-23-7 | |
250.921 | |
BNCGUATWCKZLLN-UHFFFAOYSA-N | |
819338 | |
CC1=C(C=NC=C1Br)Br |
C6H5Br2N | |
MFCD00128859 | |
3,5-dibromo-4-picoline, 3,5-dibromo-4-methyl-pyridine, pyridine, 3,5-dibromo-4-methyl, 4-methyl-3,5-dibromopyridine, dibromo-3,5-4-methylpyridine, pubchem17566, acmc-20a0hi, ksc495g9j, 3,5-dibromo-4-methyl pyridine | |
3,5-Dibrom-4-Methylpyridin |
Spezifikation
3,5-Dibromo-4-methylpyridine | |
1g | |
C6H5Br2N | |
1364818 | |
BNCGUATWCKZLLN-UHFFFAOYSA-N | |
3,5-Dibrom-4-Methylpyridin | |
819338 | |
97% |
104°C to 107°C | |
3430-23-7 | |
MFCD00128859 | |
3,5-dibromo-4-picoline, 3,5-dibromo-4-methyl-pyridine, pyridine, 3,5-dibromo-4-methyl, 4-methyl-3,5-dibromopyridine, dibromo-3,5-4-methylpyridine, pubchem17566, acmc-20a0hi, ksc495g9j, 3,5-dibromo-4-methyl pyridine | |
CC1=C(C=NC=C1Br)Br | |
250.921 | |
250.92 |