Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Dibromobenzotrifluoride, 96%
Marke:  Alfa Aesar™ H61424.06
Weitere Details : CAS : 401-84-3 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge. 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15407968
  • 85.90 € / 5 Gramm
Voraussichtlicher Liefertermin 19-08-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Applications
3,5-Dibromobenzotrifluoride used as a intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Recommended storage temperature: 2 - 4°C. Storage: Keep container tightly closed. Store in a cool, dry and well-ventilated place.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
401-84-3
303.904
OFNXSUANJLHGQN-UHFFFAOYSA-N
2063489
C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C(F)(F)F
C7H3Br2F3
MFCD00526219
1,3-dibromo-5-trifluoromethyl benzene, 3,5-dibromobenzotrifluoride, benzene, 1,3-dibromo-5-trifluoromethyl, pubchem11234, acmc-209jbn, ksc911m2p, 1,3-dibromobenzotrifluoride, 3,5-dibromo-, ,-trifluorotoluene, 3,5-dibromo-1-trifluoromethyl benzene, 1,3-dibromo-5-trifluoromethyl ;benzene
1,3-dibromo-5-(trifluoromethyl)benzene
Spezifikation
3,5-Dibromobenzotrifluoride
5g
C7H3Br2F3
2093912
OFNXSUANJLHGQN-UHFFFAOYSA-N
1,3-dibromo-5-(trifluoromethyl)benzene
2063489
Liquid
Yellow
401-84-3
MFCD00526219
1,3-dibromo-5-trifluoromethyl benzene, 3,5-dibromobenzotrifluoride, benzene, 1,3-dibromo-5-trifluoromethyl, pubchem11234, acmc-209jbn, ksc911m2p, 1,3-dibromobenzotrifluoride, 3,5-dibromo-, ,-trifluorotoluene, 3,5-dibromo-1-trifluoromethyl benzene, 1,3-dibromo-5-trifluoromethyl ;benzene
C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C(F)(F)F
303.904
303.9
96%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation