Learn More
3,5-Dibromsalicylaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484744
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11484744 50 g 50 Gramm
11474744 10 g 10 Gramm
11494744 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484744 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13729.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 90-59-5 | C7H4Br2O2 | 279.915 g/mol
3,5-Dibromosalicylaldehyde reacts with alkyl cyanoacetates in the presence of ammonium acetate to yield 4H- chromenes. It can be used in the synthesis of Schiff base and can be used as reactant for synthesis of Schiff base ligands which forms mononuclear complexes with copper(II), nickel(II), zinc(II) and cobalt(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Dibromsalicylaldehyd reagiert mit Alkylcyanoacetaten in Gegenwart von Ammoniumacetat, um 4H-Chromene zu erhalten. Eignet sich bei der Synthese von Schiffschen Basen und als Reaktant für die Synthese von Schiffsche-Base-Liganden, die mononukleare Komplexe mit Kupfer(II), Nickel(II), Zink(II) und Kobalt(II) bilden.
Löslichkeit
Löslich in Methanol 25 mg/ml. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-59-5
Summenformel C7H4Br2O2
Molekulargewicht (g/mol) 279.915
MDL-Nummer MFCD00003318
InChI-Schlüssel JHZOXYGFQMROFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromosalicylaldehyde, dalyde, 3,5-dibromosalicylaldeyde, benzaldehyde, 3,5-dibromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dibromobenzaldehyde, 3,5-dibromosilicylaldehyde, unii-7a260pbi3a, salicylaldehyde, 3,5-dibromo, 3,5-dibromsalicylaldehyd, 3,5-dibromo salicyclic aldehyde
PubChem CID 7024
IUPAC-Name 3,5-Dibrom-2-Hydroxybenzaldehyd
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C=O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dibromosalicylaldehyde
Schmelzpunkt 81°C to 84°C
Menge 50 g
Beilstein 1424739
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,3027
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol 25mg/mL. Insoluble in water.
Formelmasse 279.93
Reinheit (%) 98%