Learn More
3,5-Dichlor-1,2,4-Thiadiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510701
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
2254-88-8
C2Cl2N2S
155.01
CEUHPOVLEQUFCC-UHFFFAOYSA-N
2725055
3,5-Dichlor-1,2,4-Thiadiazol
C1(=NSC(=N1)Cl)Cl
2254-88-8
C2Cl2N2S
155.01
CEUHPOVLEQUFCC-UHFFFAOYSA-N
2725055
3,5-Dichlor-1,2,4-Thiadiazol
C1(=NSC(=N1)Cl)Cl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 165.0°C to 167.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5580 to 1.5600
Menge 1 g
Synonym dichloro-1,2,4-thiadiazole, 3,5-dichloro-1,2,4 thiadiazole, 1,2,4-thiadiazole, 3,5-dichloro, 1,2,4-thiadiazole,3,5-dichloro, 3,5-dichloro-1,2,4 thiadiazol
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble in water
Formelmasse 155.01
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.