Learn More
3,5-Dichlor-1,2,4-Thiadiazol, 97 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 376030010
Weitere Details : CAS : 2254-88-8 Netto-Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10017012
  • 39.48 € / 1 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 6
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
2254-88-8
155.01
dichloro-1,2,4-thiadiazole, 3,5-dichloro-1,2,4 thiadiazole, 1,2,4-thiadiazole, 3,5-dichloro, 1,2,4-thiadiazole,3,5-dichloro, 3,5-dichloro-1,2,4 thiadiazol
3,5-Dichlor-1,2,4-Thiadiazol
C2Cl2N2S
CEUHPOVLEQUFCC-UHFFFAOYSA-N
2725055
C1(=NSC(=N1)Cl)Cl
Spezifikation
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole
Glasflasche
165.0°C to 167.0°C
1g
96% min. (GC)
dichloro-1,2,4-thiadiazole, 3,5-dichloro-1,2,4 thiadiazole, 1,2,4-thiadiazole, 3,5-dichloro, 1,2,4-thiadiazole,3,5-dichloro, 3,5-dichloro-1,2,4 thiadiazol
CEUHPOVLEQUFCC-UHFFFAOYSA-N
3,5-Dichlor-1,2,4-Thiadiazol
2725055
Flüssig
Authentic
1.5580 to 1.5600
Farblos bis hellgelb
2254-88-8
C2Cl2N2S
Solubility in water: slightly soluble in water
C1(=NSC(=N1)Cl)Cl
155.01
155.01
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation