Learn More
3,5-Dichlor-2,4,6-trifluorpyridin, 98 %, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine |
Schmelzpunkt | 24.0°C to 26.0°C |
Dichte | 1.6220g/mL |
Siedepunkt | 159.0°C to 160.0°C |
Flammpunkt | 113°C |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Menge | 25 g |
Relative Dichte | 1.622 |
Formelmasse | 201.96 |
Reinheit (%) | 98% |