Learn More
3,5-Dichlor-2,4,6-trifluorpyridin, 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 311400050
Weitere Details : CAS : 1737-93-5 Netto-Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 3382 Chem class : 6.1 Pack group : I
Menge | 5g |
---|
Chemische Identifikatoren
1737-93-5 | |
201.96 | |
2,4,6-trifluoro-3,5-dichloropyridine, pyridine, 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoro, 3,5-dichlorotrifluoropyridine, 2,6-dichloro-1,3,5-trifluorobenzene, 3,5-dichloro-2,4-6-trifluoropyridine, 2,4,6-trifluoro-3,5-dichloro pyridine, 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoro-pyridine, ablock ab-12-8020, pubchem5003, acmc-1boj6 | |
3,5-Dichlor-2,4,6-Trifluorpyridin |
C5Cl2F3N | |
PKSORSNCSXBXOT-UHFFFAOYSA-N | |
61273 | |
C1(=C(C(=NC(=C1Cl)F)F)Cl)F |
Spezifikation
3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine | |
113°C | |
1.622 | |
24.0°C to 26.0°C | |
1737-93-5 | |
C5Cl2F3N | |
PKSORSNCSXBXOT-UHFFFAOYSA-N | |
3,5-Dichlor-2,4,6-Trifluorpyridin | |
61273 | |
98% |
1.6220g/mL | |
Glasflasche | |
159.0°C to 160.0°C | |
5g | |
97.5% min. (GC) | |
2,4,6-trifluoro-3,5-dichloropyridine, pyridine, 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoro, 3,5-dichlorotrifluoropyridine, 2,6-dichloro-1,3,5-trifluorobenzene, 3,5-dichloro-2,4-6-trifluoropyridine, 2,4,6-trifluoro-3,5-dichloro pyridine, 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoro-pyridine, ablock ab-12-8020, pubchem5003, acmc-1boj6 | |
C1(=C(C(=NC(=C1Cl)F)F)Cl)F | |
201.96 | |
201.96 |