Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Dichlor-4-Fluorbenzotrifluorid, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ L18497.06
Weitere Details : CAS : 77227-81-7 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11325025
  • 97.45 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
17-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
77227-81-7
232.987
BWQFQKZDLBJZAW-UHFFFAOYSA-N
157026
C1=C(C=C(C(=C1Cl)F)Cl)C(F)(F)F
C7H2Cl2F4
MFCD00068183
3,5-dichloro-4-fluorobenzotrifluoride, 1,3-dichloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl benzene, benzene, 1,3-dichloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl, 1,3-dichloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl-benzene, 3,5-dichloro-4-chlorobenzotrifluoride, pubchem4860, 3,5-dichloro-4-flurobenzotriflouride, 3,5-dichloro-4-fluorobenzotriflouride, 3,5-dichloro-4-fluoro-benzotrifluoride
1,3-dichlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzol
Spezifikation
3,5-Dichloro-4-fluorobenzotrifluoride
73°C (163°F)
166°C to 168°C
77227-81-7
MFCD00068183
3,5-dichloro-4-fluorobenzotrifluoride, 1,3-dichloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl benzene, benzene, 1,3-dichloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl, 1,3-dichloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl-benzene, 3,5-dichloro-4-chlorobenzotrifluoride, pubchem4860, 3,5-dichloro-4-flurobenzotriflouride, 3,5-dichloro-4-fluorobenzotriflouride, 3,5-dichloro-4-fluoro-benzotrifluoride
C1=C(C=C(C(=C1Cl)F)Cl)C(F)(F)F
232.987
232.99
1.555
1.462
5g
C7H2Cl2F4
6199573
BWQFQKZDLBJZAW-UHFFFAOYSA-N
1,3-dichlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzol
157026
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation