Learn More
3,5-Dichlor-4-hydroxybenzaldehyd, 97%, Maybridge
Marke: Maybridge RH00194DA
Weitere Details : CAS : 2314-36-5 Netto-Gewicht : 0.05100kg
Menge | 1g |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
2314-36-5 | |
191.007 | |
LIYGCLJYTHRBQV-UHFFFAOYSA-N | |
16839 | |
C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)C=O |
C7H4Cl2O2 | |
MFCD00017605 | |
benzaldehyde, 3,5-dichloro-4-hydroxy, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde,3,5-dichloro-4-hydroxy, 2,6-dichloro-4-formylphenol, benzaldehyde,5-dichloro-4-hydroxy, 1-formyl-3,5-dichloro-4-hydroxy-benzene, 3,5-bis chloranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde | |
3,5-Dichlor-4-Hydroxybenzaldehyd |
Spezifikation
3, 5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde | |
1g | |
97.0 | |
C7H4Cl2O2 | |
benzaldehyde, 3,5-dichloro-4-hydroxy, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde,3,5-dichloro-4-hydroxy, 2,6-dichloro-4-formylphenol, benzaldehyde,5-dichloro-4-hydroxy, 1-formyl-3,5-dichloro-4-hydroxy-benzene, 3,5-bis chloranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde | |
C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)C=O | |
191.007 | |
191.01 |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
2314-36-5 | |
97% | |
MFCD00017605 | |
LIYGCLJYTHRBQV-UHFFFAOYSA-N | |
3,5-Dichlor-4-Hydroxybenzaldehyd | |
16839 | |
97% |