Learn More
3,5-Dichlor-4-Hydroxybenzensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7048060
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
13432-81-0
C6H3Cl3O3S
261.50
MFCD00171551
AELFLPJWVRGXKU-UHFFFAOYSA-N
2735994
OC1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)S(Cl)(=O)=O
13432-81-0
C6H3Cl3O3S
261.50
MFCD00171551
AELFLPJWVRGXKU-UHFFFAOYSA-N
2735994
OC1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)S(Cl)(=O)=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Er wird in den konvergenten Synthesen mit Hydroxyarensulfonylchloriden eingesetzt.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 118°C to 119°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2806977
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 3,5-dichloro-4-hydroxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-4-hydroxybenzenesulphonyl chloride, 3,5-dichloro-4-hydroxy benzene sulphonyl chloride, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzenesulfonyl chloride, acmc-1c20j, 3,5-dichloro-4-hydroxyphenyl chlorosulfone, 3,5-dichloro-4-hydroxybenzenesulphonylchloride, benzenesulfonylchloride,3,5-dichloro-4-hydroxy, benzenesulfonyl chloride, 3,5-dichloro-4-hydroxy, benzenesulfonylchloride, 3,5-dichloro-4-hydroxy
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
IUPAC-Name 3,5-Dichlor-4-hydroxybenzol-1-sulfonylchlorid
Formelmasse 261.51
Reinheit (%) 97%