Learn More
3,5-Dichlor-4-methylanilin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Dichloro-4-methylaniline |
| CAS | 54730-35-7 |
| Summenformel | C7 H7 Cl2 N |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H7Cl2N/c1-4-6(8)2-5(10)3-7(4)9/h2-3H,10H2,1H3 |
| SMILES | Cc1c(Cl)cc(N)cc1Cl |
| IUPAC-Name | 3,5-Dichlor-4-methylanilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 176.043 |
| Formelmasse | 174.996 |