Learn More
3,5-Dichloranisol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Dichloroanisole |
| CAS | 33719-74-3 |
| Summenformel | C7 H6 Cl2 O |
| Menge | 25 g |
| Synonym | Anisole, 3,5-dichloro- (8CI), 1,3-Dichloro-5-methoxybenzene, 3,5-Dichloroanisole |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6Cl2O/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COc1cc(Cl)cc(Cl)c1 |
| IUPAC-Name | 1,3-Dichlor-5-methoxybenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 177.03 |
| Formelmasse | 175.9796 |