Learn More
3,5-Dichlorbenzol-1-Carbohydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3, 5-dichlorobenzene-1-carbohydrazide |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 205.04 |
Reinheit (%) | 97% |