Learn More
(3,5-Dichlorphenyl)methansulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228592
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
163295-70-3
C7H5Cl3O2S
259.53
MFCD01631928
GZMJRPMBVICCFL-UHFFFAOYSA-N
3,5-dichlorophenyl methanesulfonyl chloride, 3,5-dichloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, acmc-1c80o, 3,5-dichloro-, a-toluenesufonyl chloride, 3,5-dichlorophenyl methyl chlorosulfone, 3,5-dichlorophenyl methanesulfonylchloride, 3,5-dichloro-alpha-toluenesulfonyl chloride, 3,5-dichlorophenyl methane-sulfonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorophenyl methyl sulfonyl chloride
4993270
(3,5-Dichlorphenyl)-methansulfonylchlorid
ClC1=CC(CS(Cl)(=O)=O)=CC(Cl)=C1
163295-70-3
C7H5Cl3O2S
259.53
MFCD01631928
GZMJRPMBVICCFL-UHFFFAOYSA-N
3,5-dichlorophenyl methanesulfonyl chloride, 3,5-dichloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, acmc-1c80o, 3,5-dichloro-, a-toluenesufonyl chloride, 3,5-dichlorophenyl methyl chlorosulfone, 3,5-dichlorophenyl methanesulfonylchloride, 3,5-dichloro-alpha-toluenesulfonyl chloride, 3,5-dichlorophenyl methane-sulfonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorophenyl methyl sulfonyl chloride
4993270
(3,5-Dichlorphenyl)-methansulfonylchlorid
ClC1=CC(CS(Cl)(=O)=O)=CC(Cl)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (3,5-Dichlorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 108.6°C to 110.6°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. as diethylsulfonamide derivative (HPLC)
Menge 1 g
Formelmasse 259.54
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (3,5-Dichlorophenyl) methanesulfonyl chloride, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.