Learn More
3,5-Dichlorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043901
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2457-47-8
C5H3Cl2N
147.99
MFCD00006376
WPGHPGAUFIJVJF-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 3,5-dichloro, ccris 1719, 3.5-dichloropyridine, 3,5-dichloro pyridine, 3,5-dichloro-pyridine, pubchem13506, acmc-1cqt0, wln: t6nj cg eg, 5-20-05-00417 beilstein handbook reference, ksc493c0d
17153
3,5-Dichlorpyridin
ClC1=CC(Cl)=CN=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2457-47-8
C5H3Cl2N
147.99
MFCD00006376
WPGHPGAUFIJVJF-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 3,5-dichloro, ccris 1719, 3.5-dichloropyridine, 3,5-dichloro pyridine, 3,5-dichloro-pyridine, pubchem13506, acmc-1cqt0, wln: t6nj cg eg, 5-20-05-00417 beilstein handbook reference, ksc493c0d
17153
3,5-Dichlorpyridin
ClC1=CC(Cl)=CN=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichloropyridine
Schmelzpunkt 63°C to 67°C
Dichte 1.39
Siedepunkt 178°C
Flammpunkt 74°C (165°F)
Geruch Unpleasant
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1973
Formelmasse 147.99
Reinheit (%) 98%