Learn More
3,5-Dichlorotoluene, TRC
Artikelnummer. 30011580
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011580 2.5 g 2.50 Gramm
30009275 5 g 5 Gramm
17983405 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011580 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4368352.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25186-47-4
Summenformel C7H6Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 161.03
Synonym Toluene, 3,5-dichloro- (8CI), 1,3-Dichloro-5-methylbenzene, 3,5-Dichlorotoluene, 1,3-Dichloro-5-methylbenzene, Toluene, 3,5-dichloro- (8CI)
IUPAC-Name 1,3-dichloro-5-methylbenzene
SMILES Cc1cc(Cl)cc(Cl)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichlorotoluene
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6Cl2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4H,1H3
Formelmasse 159.9847