Learn More
3,5-Difluor-2-Methoxybenzolboronsäure, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047801
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
737000-76-9
C7H7BF2O3
187.94
MFCD03095353
JXQHRWOUVJRCSR-UHFFFAOYSA-N
3,5-difluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 3,5-difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxy-3,5-difluorophenylboronic acid, acmc-209orz, 2-methoxy-3,5-difluoro-benzeneboronic acid, boronic acid, 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl, boronic acid,b-3,5-difluoro-2-methoxyphenyl, 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl boronicacid, 3,5-bis fluoranyl-2-methoxy-phenyl boronic acid, b-3,5-difluoro-2-methoxyphenyl-boronic acid
2734607
(3,5-Difluor-2-methoxyphenyl)boronsäure
COC1=C(F)C=C(F)C=C1B(O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
737000-76-9
C7H7BF2O3
187.94
MFCD03095353
JXQHRWOUVJRCSR-UHFFFAOYSA-N
3,5-difluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 3,5-difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxy-3,5-difluorophenylboronic acid, acmc-209orz, 2-methoxy-3,5-difluoro-benzeneboronic acid, boronic acid, 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl, boronic acid,b-3,5-difluoro-2-methoxyphenyl, 3,5-difluoro-2-methoxyphenyl boronicacid, 3,5-bis fluoranyl-2-methoxy-phenyl boronic acid, b-3,5-difluoro-2-methoxyphenyl-boronic acid
2734607
(3,5-Difluor-2-methoxyphenyl)boronsäure
COC1=C(F)C=C(F)C=C1B(O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 112°C to 115°C
Menge 250 mg
Formelmasse 187.94
Reinheit (%) 97%