Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Difluoro-N-(2-methylphenyl)benzamid, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61552.03
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408118
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
MFCD04806227
Spezifikation
3,5-Difluoro-N-(2-methylphenyl)benzamide
MFCD04806227
Fest
1g
247.24
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation