Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Difluoro-N-(3-methylbenzyl)benzamid, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61457.03
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408008
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
MFCD11223978
Spezifikation
3,5-Difluoro-N-(3-methylbenzyl)benzamide
MFCD11223978
Fest
1g
261.27
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation