Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Difluoro-N-(3-methylphenyl)benzamid, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61955.03
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408548
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
876867-92-4
247.25
LMBQTCQKRPESPM-UHFFFAOYSA-N
8902936
C14H11F2NO
MFCD07261386
3,5-difluoro-n-3-methylphenyl benzamide
Spezifikation
3,5-Difluoro-N-(3-methylphenyl)benzamide
876867-92-4
MFCD07261386
LMBQTCQKRPESPM-UHFFFAOYSA-N
8902936
Fest
1g
C14H11F2NO
3,5-difluoro-n-3-methylphenyl benzamide
247.25
247.24
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation